Tisk…

Chlorečnan draselný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

30068AP0G0500 30068AP0G1000
LACH30068AP0G0500EA 1240 CZK
LACH30068AP0G0500 LACH30068AP0G1000
Chlorečnan draselný
Chloritan draselný
Vzorec: KClO₃
MW: 122.55
Bod varu: 400
Bod tání: 356
Hustota: 2.34 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011361
CAS číslo: 3811-04-9
EINECS: 223-289-7
UN: 1485
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07703

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR