Tisk…

Chlorid sodný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.

Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite

30093FP0G5000 30093FP0G1000
LACH30093FP0G5000EA 0 CZK
LACH30093FP0G5000 LACH30093FP0G1000
Chlorid sodný
Chlorid sodný
Vzorec: NaCl
Bod varu: 1413 °C (1013 hPa)
Bod tání: 801 °C
Hustota: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003477
CAS číslo: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR