Tisk…
Chlorid sodný
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
30093AP0G0500 30093AP0G10002 30093-AP0-G 30093AP0G1000
LACH30093AP0G0500EA 162 CZK
LACH30093AP0G0500 LACH30093AP0G10002 LACH30093-AP0-G LACH30093AP0G1000
Chlorid sodný
Chlorid sodný
Vzorec: NaCl
Bod varu: 1413 °C (1013 hPa)
Bod tání: 801 °C
Hustota: 2,16 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003477
CAS číslo: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599