Tisk…

Chlorid draselný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.

30076-CP0-G055 30076-CP0-G 30076CP0G10001
LACH30076-CP0-G055EA 0 CZK
LACH30076-CP0-G055 LACH30076-CP0-G LACH30076CP0G10001
Chlorid draselný
Chlorid draselný
Vzorec: KCl
Bod varu: 1420 °C (1013 hPa)
Bod tání: 773 °C
Hustota: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011360
CAS číslo: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR