Chlorid draselný
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
30076AP0G0500
30076AP0K00005
30076AP0G0250
30076AP0G1000
LACH30076AP0G0500EA
252
CZK
LACH30076AP0G0500
LACH30076AP0K00005
LACH30076AP0G0250
LACH30076AP0G1000
Chlorid draselný
Chlorid draselný
Vzorec:
KCl Bod varu: 1420 °C (1013 hPa) Bod tání: 773 °C Hustota: 1,98 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011360 CAS číslo: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 Merck Index: 14,07621 |