Hydrogenuhličitan sodný
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
30067EP0G1000
30067-FP0-G
LACH30067EP0G1000EA
0
CZK
LACH30067EP0G1000
LACH30067-FP0-G
Hydrogenuhličitan sodný
Hydrogenuhličitan sodný
Vzorec:
NaHCO₃ Bod tání: 270 °C Hustota: 2,159 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003528 CAS číslo: 144-55-8 EINECS: 205-633-8 Merck Index: 13,08655 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...