Tisk…

Hydrogenuhličitan draselný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.

30066AP0G0500 30066AP0G1000
LACH30066AP0G0500EA 364 CZK
LACH30066AP0G0500 LACH30066AP0G1000
Hydrogenuhličitan draselný
Hydrogenuhličitan draselný
Vzorec: KHCO₃
Bod tání: 292 °C
Hustota: 2,17 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011402
CAS číslo: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Merck Index: 13,07691

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR