Tisk…

Kyanid sodný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

LACH30122AP0G1000EA 0 CZK
LACH30122AP0G1000
Kyanid sodný
Kyanid sodný
Vzorec: CNNa
MW: 49,01 g/mol
Bod varu: 1496 °C (1013 hPa)
Bod tání: 563,9 °C
Hustota: 1,595 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003523
CAS číslo: 143-33-9
EINECS: 205-599-4
UN: 1689
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,08750

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR