Tisk…

Bromičnan sodný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

30003AP0G0100 30003AP0G0250 30003AP0G0500
LACH30003AP0G0100EA 0 CZK
LACH30003AP0G0100 LACH30003AP0G0250 LACH30003AP0G0500
Bromičnan sodný
Bromičnan sodný
Vzorec: BrNaO₃
Bod varu: 1390 °C (1013 hPa)
Bod tání: 381 °C
Hustota: 3,254 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003476
CAS číslo: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
UN: 1494
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08736

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR