Tisk…

Bromid sodný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.

30006AP0G0500 30006-AP0-G
LACH30006AP0G0500EA 1740 CZK
LACH30006AP0G0500 LACH30006-AP0-G
Bromid sodný
Bromid sodný
Vzorec: NaBr
Bod varu: 1396 °C (1013 hPa)
Bod tání: 753 °C
Hustota: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003475
CAS číslo: 7647-15-6
EINECS: 231-599-9
Merck Index: 13,08666

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR