Tisk…

Bromid draselný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování

30005CP0G1000 30005CP0G0500
LACH30005CP0G1000EA 1650 CZK
LACH30005CP0G1000 LACH30005CP0G0500
Bromid draselný
Bromid draselný
Vzorec: KBr
Bod varu: 1435 °C (1013 hPa)
Bod tání: 730 °C
Hustota: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011358
CAS číslo: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR