Tisk…

Bromid draselný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování

30005AP0G0500 30005AP0G1000
LACH30005AP0G0500EA 1020 CZK
LACH30005AP0G0500 LACH30005AP0G1000
Bromid draselný
Bromid draselný
Vzorec: KBr
MW: 119
Bod varu: 1435
Bod tání: 730
Hustota: 2.75 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011358
CAS číslo: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3
Merck Index: 13,07701

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR