Tisk…

3-Bromo-5-formylpyridine ≥97%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 3-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 5-Bromopyridine-3-carboxaldehyde, 5-Bromonicotinaldehyde, 5-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde

H59224.03 H59224.06
H59224.03EA 1620 CZK
H59224.03 H59224.06
3-Bromo-5-formylpyridine ≥97%
3-Bromo-5-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
Bod tání: 98…102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03265758
CAS číslo: 113118-81-3

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR