Tisk…
1-(3,4-Dichlorobenzyl)piperazine ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H55685.06 H55685.14
H55685.06EA 7310 CZK
H55685.06 H55685.14
1-(3,4-Dichlorobenzyl)piperazine ≥97%
1-(3,4-Dichlorobenzyl)piperazine
Vzorec: C₁₁H₁₄Cl₂N₂
MW: 245,15 g/mol
Bod varu: 124…128 °C (0,02 mmHg)
Hustota: 1,225
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407488
CAS číslo: 55513-17-2