Tisk…

Toluen

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

Synonyms: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval

20056AT0M2500 20056AT0M5000 20056AT0M1000
LACH20056AT0M2500EA 829 CZK
LACH20056AT0M2500 LACH20056AT0M5000 LACH20056AT0M1000
Toluen
Toluen
Vzorec: C₆H₅CH₃
Bod varu: 110,6 °C (1013 hPa)
Bod tání: –95 °C
Hustota: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008512
CAS číslo: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR