Kyselina salicylová
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
|
Nebezpečí
|
10053AP0G1000
10053AP0G02501
LACH10053AP0G1000EA
1090
CZK
LACH10053AP0G1000
LACH10053AP0G02501
Kyselina salicylová
Kyselina salicylová
Vzorec:
(HO)C₆H₄CO₂H Bod varu: 336 °C (1013 hPa) Bod tání: 157…159 °C Hustota: 1,443 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 157 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002439 CAS číslo: 69-72-7 EINECS: 200-712-3 Merck Index: 13,08411 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...