Tisk…

Kyselina benzoová

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování

10016AP0G1000 10016AP0G02501 10016AP0G0500
LACH10016AP0G1000EA 723 CZK
LACH10016AP0G1000 LACH10016AP0G02501 LACH10016AP0G0500
Kyselina benzoová
Kyselina benzoová
Vzorec: C₇H₆O₂
Bod varu: 249 °C (1013 hPa)
Bod tání: 121…123 °C
Hustota: 1,316 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002398
CAS číslo: 65-85-0
EINECS: 200-618-2
REACH: 01-2119455536-33
Merck Index: 13,01092
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d561f311b11ea8ab2c8f07253e6748e588eb71aa&vid=dcf5e45072cda5106216b497cd29716270ae772c&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR