Tisk…
Methylakrylát ≥99.0% (by GC) stabilised
Dodavatel: TCI
Nebezpečí
Synonyms: Acrylic acid methyl ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A0145-25ML A0145-500ML
TCIAA0145-25MLEA 858 CZK
TCIAA0145-25ML TCIAA0145-500ML
Methylakrylát ≥99.0% (by GC) stabilised
Methylakrylát
Vzorec: C₄H₆O₂
MW: 86.09
Bod varu: 80°C
Bod vzplanutí: –1°C
MDL Number: MFCD00008627
CAS číslo: 96-33-3
EINECS: 202-500-6
UN: 1919
ADR: 3 II
Merck Index: 14,06011
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a77d281c019c056c968873ee7f5c9f8c320f710b&vid=a77d281c019c056c968873ee7f5c9f8c320f710b&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %