Tisk…
Butyl-akrylát ≥99.0% (by GC) stabilizovaný
Dodavatel: TCI
Nebezpečí
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A0142-25ML A0142-500ML
TCIAA0142-25MLEA 858 CZK
TCIAA0142-25ML TCIAA0142-500ML
Butyl-akrylát ≥99.0% (by GC) stabilizovaný
Butyl-akrylát
Vzorec: C₇H₁₂O₂
Bod vzplanutí: 40°C
MDL Number: MFCD00008809
CAS číslo: 141-32-2
EINECS: 205-480-7
UN: 2348
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=354f5004260ab2c1d7e5075cff45e6688db6d027&vid=354f5004260ab2c1d7e5075cff45e6688db6d027&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %