2-Ethylhexyl-akrylát monomer ≥99.0% (by GC) stabilised
Dodavatel: TCI
|
Varování
|
Synonyms:
Acrylic acid 2-ethylhexyl ester
Stabilization:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A0144-25ML
A0144-500ML
TCIAA0144-25MLEA
911
CZK
TCIAA0144-25ML
TCIAA0144-500ML
2-Ethylhexyl-akrylát monomer ≥99.0% (by GC) stabilised
2-Ethylhexyl-akrylát
Vzorec:
C₁₁H₂₀O₂ Bod varu: 215°C Bod tání: –90°C Bod vzplanutí: 80°C |
MDL Number:
MFCD00009495 CAS číslo: 103-11-7 EINECS: 203-080-7 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |