Isooktán
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Isobutyltrimethylmethane, Isooctane, Isobutyltrimethylethane
UV1000
UV2500
LACHUV1000EA
0
CZK
LACHUV1000
LACHUV2500
Isooktán
Izooktán
Vzorec:
(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃ MW: 114.23 Bod varu: 99.2 Bod tání: –107 °C Hustota: 0.692 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: –12 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008943 CAS číslo: 540-84-1 EINECS: 208-759-1 UN: 1262 ADR: 3 II Merck Index: 13,05212 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...