Tisk…

n-Heptan

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

Synonyms: high purity solvents

20030AT0M1000 20030AT0M2500
LACH20030AT0M1000EA 520 CZK
LACH20030AT0M1000 LACH20030AT0M2500
n-Heptan
n-Heptane
Vzorec: H₃C(CH₂)₅CH₃
Bod varu: 98,4 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009544
CAS číslo: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04679
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=6722523a326fdf1ebabd08a2b8656dd57300787f&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR