Tisk…
n-Dekan, anhydrous 99%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
434601000 434600010
434601000.EA 2950 CZK
434601000. 434600010.
n-Dekan, anhydrous 99%, AcroSeal®
n-Dekan
Vzorec: H₃C(CH₂)₈CH₃
Bod varu: 174 °C (760 mmHg)
Bod tání: –30 °C
Hustota: 0,735 g/cm³
Bod vzplanutí: 46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008954
CAS číslo: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
UN: 2247
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e4dead3a7841a2258e8a5b99b880895cd06aa1&vid=209e0ebbe6a38426575fcf5608cf6f2b586e6d5e&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %