2-Propanol
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
20037AT0M1000
20037AT0M2500
20037AT0M5000
20037-AT0-M
LACH20037AT0M1000EA
291
CZK
LACH20037AT0M1000
LACH20037AT0M2500
LACH20037AT0M5000
LACH20037-AT0-M
2-Propanol
2-Propanol
Vzorec:
(CH₃)₂CHOH MW: 60.1 Bod varu: 82 Bod tání: –89 °C Hustota: 0.786 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 12 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011674 CAS číslo: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN: 1219 ADR: 3 II REACH: 01-2119457558-25 Merck Index: 13,05228 |