Kyselina trichloroctová (ledová)
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
TCA
10063AT0G0100
10063AT0G0500
10063AT0G05001
LACH10063AT0G0100EA
0
CZK
LACH10063AT0G0100
LACH10063AT0G0500
LACH10063AT0G05001
Kyselina trichloroctová (ledová)
Kyselina trichloroctová (ledová)
Vzorec:
Cl₃CCOOH Bod varu: 196 °C (1013 hPa) Bod tání: 54…56 °C Hustota: 1,63 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004177 CAS číslo: 76-03-9 EINECS: 200-927-2 Merck Index: 13,09700 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...