Chloroform Stabilised, pure
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
Stabilization:
Amylen
20034CT1M1000
20034CT1M2500
LACH20034CT1M1000EA
419
CZK
LACH20034CT1M1000
LACH20034CT1M2500
Chloroform Stabilised, pure
Chloroform
Vzorec:
CHCl₃ MW: 119.38 Bod varu: 61.7 Bod tání: –63 °C Hustota: 1.4832 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000826 CAS číslo: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN: 1888 ADR: 6.1 III REACH: 05-2114614906-45 Merck Index: 13,02160 |