Tisk…
Dichlormethan
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování
Synonyms: Methylene chloride
20020AT1M2500 20020AT1M5000 20020AT1M1000
LACH20020AT1M2500EA 922 CZK
LACH20020AT1M2500 LACH20020AT1M5000 LACH20020AT1M1000
Dichlormethan
Dichloromethane
Vzorec: CH₂Cl₂
Bod varu: 39,8 °C (1013 hPa)
Bod tání: –95 °C
Hustota: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000881
CAS číslo: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM