Tisk…
Kyselina citronová
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování
10019-CP0 10019CP0G05001 10019CP0G1000
LACH10019-CP0EA 0 CZK
LACH10019-CP0 LACH10019CP0G05001 LACH10019CP0G1000
Kyselina citronová
Kyselina citronová
Vzorec: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Bod varu: 310 °C (1013 hPa)
Bod tání: 149…151 °C
Hustota: 1,665 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011669
CAS číslo: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM