Tisk…

Octan draselný

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.

Synonyms: Acetic acid potassium salt

40113AP0G01001 40113AP0G0500 40113AP0G10001
LACH40113AP0G01001EA 0 CZK
LACH40113AP0G01001 LACH40113AP0G0500 LACH40113AP0G10001
Octan draselný
Octan draselný
Vzorec: CH₃COOK
MW: 98.14
Bod tání: 304
Hustota: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012458
CAS číslo: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR