Tisk…
Kyselina octová 99% ≥99%
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
Synonyms: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
10047-A99-M 10047A99M1000 10047A99M2500
LACH10047-A99-MEA 0 CZK
LACH10047-A99-M LACH10047A99M1000 LACH10047A99M2500
Kyselina octová 99% ≥99%
Kyselina octová
Vzorec: H₃CCOOH
MW: 60.05
Bod varu: 118
Bod tání: 17
Bod vzplanutí: 38.5
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036152
CAS číslo: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM