Tisk…

Ethylacetát

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

Synonyms: Acetic acid ethyl ester

20028CT0L00101 20028CT0M5000 20028CT0M1000
LACH20028CT0L00101EA 0 CZK
LACH20028CT0L00101 LACH20028CT0M5000 LACH20028CT0M1000
Ethylacetát
Ethylacetát
Vzorec: CH₃COOC₂H₅
MW: 88.11
Bod varu: 77.1
Bod tání: –83 °C
Hustota: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009171
CAS číslo: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3 II
REACH: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR