Tisk…

Butylacetát

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

Synonyms: Butyl ethanoate, Acetic acid butyl ester, Acetic acid n-butyl ester, n-Butyl acetate

20013CT0M1000 20013CT0M2500
LACH20013CT0M1000EA 441 CZK
LACH20013CT0M1000 LACH20013CT0M2500
Butylacetát
Butylacetát
Vzorec: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
MW: 116.16
Bod varu: 126
Bod tání: –76 °C
Hustota: 0.875 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 25
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009445
CAS číslo: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN: 1123
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR