Tisk…
Izoamylacetát 99% cont. ca 10% other isomers
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Isopentyl acetate, Acetic acid isoamyl ester
B21618.AE B21618.AP
B21618.AEEA 824 CZK
B21618.AE B21618.AP
Izoamylacetát 99% cont. ca 10% other isomers
Izoamylacetát
Purity: 99% CAS No.: 123-92-2 Molecular Formula: CH3CO2CH2CH2CH(CH3)2 Formula Weight: 130.19 Flash Point: 25°(77°F) Refractive Index: 1.400 Odour: Fruit-like Melting Point: -78° Boiling Point: 142° Merck Reference: 14,5111 UN No.: 1104 MDL No.: MFCD00008946
Vzorec: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19
Bod varu: 142 °C
Bod tání: –78 °C
Hustota: 0.876
Bod vzplanutí: 25 °C (77 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008946
CAS číslo: 123-92-2
EINECS: 204-662-3
UN: 1104
ADR: 3 III
Merck Index: 12,05125