Tisk…
Aceton
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
Synonyms: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
20001FT0M1000 20001FT0M2500
LACH20001FT0M1000EA 0 CZK
LACH20001FT0M1000 LACH20001FT0M2500
Aceton
Aceton
Vzorec: CH₃COCH₃
MW: 58.08
Bod varu: 56.2
Bod tání: –95.4 °C
Hustota: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: <–20 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008765
CAS číslo: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM