Tisk…
Aceton
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
Synonyms: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
20001AT0M5000 20001AT0G7900 20001AT0M1000 20001AT0M2500
LACH20001AT0M5000EA 780 CZK
LACH20001AT0M5000 LACH20001AT0G7900 LACH20001AT0M1000 LACH20001AT0M2500
Aceton
Aceton
Vzorec: CH₃COCH₃
Bod varu: 56,2 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,792 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008765
CAS číslo: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN: 1090
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM