Tisk…

Ethyl-akrylát ≥99.0% (by GC) stabilizovaný

Dodavatel: TCI
Nebezpečí

Synonyms: Acrylic acid-ethyl ester

Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)

A0143-25ML A0143-500ML
TCIAA0143-25MLEA 858 CZK
TCIAA0143-25ML TCIAA0143-500ML
Ethyl-akrylát ≥99.0% (by GC) stabilizovaný
Ethyl-akrylát
Vzorec: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Bod varu: 100°C
Bod vzplanutí: 8°C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009188
CAS číslo: 140-88-5
EINECS: 205-438-8
UN: 1917
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03759
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c8b7effa801d2ca885ddbf447ff282a2c0db259&vid=7c8b7effa801d2ca885ddbf447ff282a2c0db259&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR