Tisk…
Acetonitril
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
Synonyms: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile
20041AT0M5000 20041AT0M1000
LACH20041AT0M5000EA 2790 CZK
LACH20041AT0M5000 LACH20041AT0M1000
Acetonitril
Acetonitril
Vzorec: H₃CCN
MW: 41.05
Bod varu: 81.6
Bod tání: –45.7 °C
Hustota: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 2 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001878
CAS číslo: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM