Tisk…

Chlorid cínatý dihydrát

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

Synonyms: Stannous chloride dihydrate

30075AP0G0500 30075AP0G1000
LACH30075AP0G0500EA 1840 CZK
LACH30075AP0G0500 LACH30075AP0G1000
Chlorid cínatý dihydrát
Chlorid cínatý dihydrát
Vzorec: SnCl₂·2H₂O
MW: 225.65
Bod varu: 623
Bod tání: 246
Hustota: 2.71 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149863
CAS číslo: 10025-69-1
EINECS: 231-868-0
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08861

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR