Tisk…

Dusičnan hlinitý nonahydrát

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování

Synonyms: Aluminum nitrate nonahydrate

30030AP0G0500 30030AP0G0100 30030-AP0-0500
LACH30030AP0G0500EA 574 CZK
LACH30030AP0G0500 LACH30030AP0G0100 LACH30030-AP0-0500
Dusičnan hlinitý nonahydrát
Dusičnan hlinitý nonahydrát
Vzorec: Al(NO₃)₃·9H₂O
Bod tání: 73 °C
Hustota: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149132
CAS číslo: 7784-27-2
EINECS: 236-751-8
UN: 1438
ADR: 5.1,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR