Tisk…
Chlorid strontnatý hexahydrát 99%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
194122500 194120010
ACRO194122500EA 1960 CZK
ACRO194122500 ACRO194120010
Chlorid strontnatý hexahydrát 99%, extra pure
Chlorid strontnatý hexahydrát
Vzorec: SrCl₂·6H₂O
MW: 266.62
Bod varu: 100
Bod tání: 115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149865
CAS číslo: 10025-70-4
EINECS: 233-971-6
Merck Index: 13,08920
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %
Barium (Ba) ≤0.1 %
Calcium (Ca) ≤0.1 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %