Tisk…
Chlorid hořečnatý hexahydrát
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
30080AP0G0500 30080-AP0-G 30080AP0G1000
LACH30080AP0G0500EA 358 CZK
LACH30080AP0G0500 LACH30080-AP0-G LACH30080AP0G1000
Chlorid hořečnatý hexahydrát
Chlorid hořečnatý hexahydrát
Vzorec: MgCl₂·6H₂O
Bod varu: 1412 °C (1013 hPa)
Bod tání: 117 °C
Hustota: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149781
CAS číslo: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684