Tisk…
Chlorid vápenatý dihydrát
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování
30097AP0G0500 30097AP0G1000
LACH30097AP0G0500EA 382 CZK
LACH30097AP0G0500 LACH30097AP0G1000
Chlorid vápenatý dihydrát
Chlorid vápenatý dihydrát
Vzorec: CaCl₂·2H₂O
Bod varu: 1600 °C (1013 hPa)
Bod tání: 176 °C
Hustota: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149613
CAS číslo: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 13,01660