Tisk…
Chlorid barnatý dihydrát
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
Synonyms: Barium dichloride
30072AP0G1000 30072AP0G0500
LACH30072AP0G1000EA 264 CZK
LACH30072AP0G1000 LACH30072AP0G0500
Chlorid barnatý dihydrát
Chlorid barnatý dihydrát
Vzorec: BaCl₂·2H₂O
MW: 244.27
Bod varu: 1560
Bod tání: 960
Hustota: 3.86 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149154
CAS číslo: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,00971