Tisk…
thiosíran sodný pentahydrát
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
30206CP0G0500 30206CP0G1000 30206-CP0-G
LACH30206CP0G0500EA 196 CZK
LACH30206CP0G0500 LACH30206CP0G1000 LACH30206-CP0-G
thiosíran sodný pentahydrát
thiosíran sodný pentahydrát
Vzorec: Na₂S₂O₃.5H₂O
MW: 248,19 g/mol
Bod tání: 48 °C
Hustota: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149186
CAS číslo: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844