Tisk…
thiosíran sodný pentahydrát
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
30206AP0G0500 30206AP0G1000
LACH30206AP0G0500EA 234 CZK
LACH30206AP0G0500 LACH30206AP0G1000
thiosíran sodný pentahydrát
thiosíran sodný pentahydrát
Vzorec: Na₂S₂O₃.5H₂O
MW: 248.19
Bod tání: 48
Hustota: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149186
CAS číslo: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844