Tisk…
Hydroxid lithný monohydrát
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
10005CP0G0500 10005CP0G1000
LACH10005CP0G0500EA 0 CZK
LACH10005CP0G0500 LACH10005CP0G1000
Hydroxid lithný monohydrát
Hydroxid lithný monohydrát
Vzorec: LiOH·1H₂O
Bod varu: 920 °C (1013 hPa)
Bod tání: 462 °C
Hustota: 1,51 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149772
CAS číslo: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8,II
Merck Index: 13,05556