Tisk…

Dichroman sodný dihydrát

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

30021-CP0-G 30021CP0G10001
LACH30021-CP0-GEA 0 CZK
LACH30021-CP0-G LACH30021CP0G10001
Dichroman sodný dihydrát
Dichroman sodný dihydrát
Vzorec: Na₂Cr₂O₇·2H₂O
Hustota: 2,35 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149166
CAS číslo: 7789-12-0
EINECS: 234-190-3
UN: 3087
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08754

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR