Tisk…
Kyselina citronová monohydrát
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Varování
Synonyms: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxilic acid
10020AP0G0500 10020AP0G1000
LACH10020AP0G0500EA 295 CZK
LACH10020AP0G0500 LACH10020AP0G1000
Kyselina citronová monohydrát
Kyselina citronová monohydrát
Vzorec: C₆H₈O₇.H₂O
Bod tání: 135…152 °C
Hustota: 1,552 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149972
CAS číslo: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM