Tisk…
Peroxid vodíku 30% unstabilised analytical reagent
Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
10064A30M0500 10064A30M1000 10064A30M5000
LACH10064A30M0500EA 0 CZK
LACH10064A30M0500 LACH10064A30M1000 LACH10064A30M5000
Peroxid vodíku 30% unstabilised analytical reagent
Peroxid vodíku
Vzorec: H₂O₂
Bod varu: ∼107 °C (1013 hPa)
Bod tání: < 0 °C
Hustota: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011333
CAS číslo: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance clear, colourless liquid
Colour (Hazen) max. 10 Hazen
Assay 29 - 32 %
Nonvolative substances max. 0.005 %
Free acids (as H2SO4) max. 0.005 %
Chlorides (Cl) max. 0.0005 %
Sulfates (SO4) max. 0.0005 %
Phosphates (PO4) max. 0.0005 %
Heavy metals (as Pb) max. 0.00002 %
Iron (Fe) max. 0.00005 %
Total nitrogen (N) max. 0.002 %