Tisk…

Kyselina dusičná 65%

Dodavatel: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí

10023PT0M5000 10023PT0M1000
LACH10023PT0M5000EA 0 CZK
LACH10023PT0M5000 LACH10023PT0M1000
Kyselina dusičná 65%
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
Bod varu: 120,5 °C (1013 hPa)
Bod tání: –42 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011349
CAS číslo: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Merck Index: 13,06608

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR